Learn More
Fisherbrand™ Cubetas desechables para pipetas
Código de producto. p-3100412 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 ml
50 ml
100 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
A granel
Bolsa
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 80
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Envase unitSize
17815334 25 mL Estéril Bolsa paquete de 100
11988485 50 ml Estéril En envase individual paquete de 80
12369175 50 ml No estéril A granel paquete de 100
11978485 50 ml Estéril A granel paquete de 200
12399175 100 ml Estéril A granel paquete de 200
5 options
Código de producto. 17815334
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las cubetas desechables permiten una limpieza rápida y cómoda.
Las cubetas desechables para pipetas Fisherbrand™ se han envasado en bolsas fáciles de abrir para reducir los riesgos de contaminación. Ofrecen comodidad y limpieza rápida.
  • Esquinas de vertido fácil para desechar rápidamente el exceso de solución de muestra
Cubetas de pocillos de 25 ml
  • Dimensiones: 5,7 × 2,4 × 0,8 pulg (14,5 × 6,3 × 2,1 cm) (An x P x Al)
Cubetas de 50 ml
  • Los laterales en ángulo y el fondo con forma de V permiten una fácil retirada de la solución de muestra
  • El recipiente está fabricado con PVC transparente; Estéril (a menos que esté abierto)
  • Dimensiones: 5,75 × 2,75 × 1 pulg (14,0 × 7 × 2,5 cm) (L x An x Al)
Cubetas de 100 ml
  • Su diseño versátil permite un amplio espacio libre para todo tipo de pipetas de 4, 8 y 12 canales
  • Ideales para el pipeteo multicanal extendido en placas de microtitulación, tubos y bloques de pocillos profundos
  • Dimensiones: 14,6 × 9 × 3,2 cm (5,75 × 3,5 × 1,25 pulg) (L x An x Al)
Especificaciones
Color Clear: No
Capacidad (métrico) 25 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5.7 x 2.4 x 0.8 in. (14.5 x 6.3 x 2.1cm)
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de pipeteado
Altura (imperial) 0,8 in
Altura (métrico) 2.1 cm
Longitud (imperial) 5,7 in
Longitud (métrico) 14.5 cm
Envase Bolsa
Anchura (imperial) 2,4 in
Anchura (métrico) 6.3 cm
Desechables Single-use