Learn More
Cubetas desechables para pipetas
Las cubetas desechables permiten una limpieza rápida y cómoda
Marca:  Fisherbrand 13681500
Código de producto. 11908495
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Las cubetas desechables permiten una limpieza rápida y cómoda. Las cubetas desechables para pipetas Fisherbrand™ se han envasado en bolsas fáciles de abrir para reducir los riesgos de contaminación.
  • Esquinas de vertido fácil para desechar rápidamente el exceso de solución de muestra
  • Cubetas esterilizadas con radiación gamma
Cubetas de pocillos de 25 ml
  • Dimensiones: 14.5 de L × 6.3 de An × 2.1 de Al cm (5.7 × 2.4 × 0.8 pulg)
  • Cubetas de 50 ml
    • Los laterales en ángulo y el fondo con forma de V permiten una fácil retirada de la solución de muestra
    • La cubeta no estéril se ha construido con PVC transparente
    • Dimensiones: 14.0 de L × 7 de An × 2.5 de Al cm (5.75 × 2.75 × 1 pulg)
    Cubetas de 100 ml
    • El diseño versátil ofrece un amplio espacio para todos los tipos de pipeteadores de 4, 8 y 12 canales
    • Ideales para el pipeteo multicanal ampliado en placas de microtitulador, tubos y bloques de pocillos profundos
    • Dimensiones: 14.6 cm de L × 9 cm de An × 3.2 cm de Al (5.75 × 3.5 × 1.25 pulg)