Descripción
Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión
- Fondo redondo
- Parte superior e inferior suaves para evitar cortes
Información de órdenes
Envasados en bandejas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 19 mL |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Material | Vidrio Flint |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con | Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión |
| Tipo de etiqueta | None |
| Envase | Tray |
| Cantidad | 250/bandeja |
| Esterilidad | No estériles |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Mostrar más |