Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de pedernal desechables con extremo plano
Código de producto. 15145134 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
4 mL
6 mL
10 mL
11 ml
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150mm
Diámetro (métrico):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18mm
Cantidad:
125/bandeja
250/bandeja
500/bandeja
Unit Size:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
15145134 6 mL 75 mm 12 mm 250/bandeja paquete de 1000
10022253 1 ml 50 mm 6 mm 500/bandeja 1000 PCS
15125134 10 mL 100 mm 13 mm 250/bandeja paquete de 1000
15135134 11 ml 85 mm 15 mm 250/bandeja paquete de 1000
15115134 4 mL 75 mm 10 mm 250/bandeja paquete de 1000
15155134 15 mL 100 mm 16 mm 250/bandeja paquete de 1000
15175134 19 mL 125 mm 16 mm 250/bandeja paquete de 1000
15195282 23 mL 150 mm 16 mm 250/bandeja paquete de 1000
15165134 28 mL 150mm 18mm 125/bandeja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15145134
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión
Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión
  • Fondo redondo
  • Parte superior e inferior suaves para evitar cortes
Informations sur la commande
Envasados en bandejas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio Flint
Desechables Single-use
Para utilizar con Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión
Tipo de etiqueta None
Envase Tray
Cantidad 250/bandeja
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de tapón KIM-KAP
Tipo de producto Tubo de cultivo desechable
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.