Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de pedernal desechables con extremo plano
Código de producto. 15125134 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
4 mL
6 mL
10 mL
11 ml
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150mm
Diámetro (métrico):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18mm
Cantidad:
125/bandeja
250/bandeja
500/bandeja
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
15125134 10 mL 100 mm 13 mm 250/bandeja paquete de 1000
10022253 1 ml 50 mm 6 mm 500/bandeja 1000 PCS
15145134 6 mL 75 mm 12 mm 250/bandeja paquete de 1000
15135134 11 ml 85 mm 15 mm 250/bandeja paquete de 1000
15115134 4 mL 75 mm 10 mm 250/bandeja paquete de 1000
15155134 15 mL 100 mm 16 mm 250/bandeja paquete de 1000
15175134 19 mL 125 mm 16 mm 250/bandeja paquete de 1000
15195282 23 mL 150 mm 16 mm 250/bandeja paquete de 1000
15165134 28 mL 150mm 18mm 125/bandeja paquete de 500
9 options
Código de producto. 15125134
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión
Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión
  • Fondo redondo
  • Parte superior e inferior suaves para evitar cortes
Información de órdenes
Envasados en bandejas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio Flint
Desechables
Para utilizar con Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión
Tipo de etiqueta Ning.
Envase Bandeja
Cantidad 250/bandeja
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 13 mm
Tipo de tapón KIM-KAP
Tipo de producto Tubo de cultivo desechable