Learn More
Fisherbrand™ Cubetas desechables para pipetas de pocillos divididos
Código de producto. p-4893799 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Envase:
10/bolsa
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Envase unitSize
16666015 Estéril En envase individual paquete de 50
15671424 Estéril 10/bolsa paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16666015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cubetas desechables permiten una limpieza rápida y cómoda
  • Esquinas de vertido fácil para desechar rápidamente el exceso de solución de muestra
  • Cubetas esterilizadas con radiación gamma
  • Envasadas en bolsas fáciles de abrir para reducir los riesgos de contaminación
  • El diseño de pocillo dividido permite el pipeteo de dos reactivos al mismo tiempo
  • Dimensiones: 14,5 × 6,3 × 2,1 cm (L × An × Al)
Especificaciones
Descripción Esterilizados mediante radiación gamma
Capacidad (métrico) 25 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,7 x 2,4 x 0,8 pulg (14,5 x 6,3 x 2,1cm)
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de pipeteado
Altura (imperial) 0,8 in
Altura (métrico) 2,1 cm
Longitud (imperial) 5,7 in
Longitud (métrico) 14,5 cm
Envase En envase individual
Anchura (imperial) 2,4 in
Anchura (métrico) 6,3 cm
Desechables