Description
Las cubetas desechables de Fisherbrand™ están disponibles en poliestireno o metacrilato. Seleccione los cubetas de poliestireno para ensayos de rango espectral visible (de 340 a 750 nm); para precisión en todo el rango UV/Vis (de 285 a 750 nm), elija los cubetas fabricadas de un grado superior de metacrilato.
- Cubetas desechables de longitud de trayectoria de 10 mm diseñadas para ensayos visibles y UV/Vis
- Las cubetas transparentes de cuatro lados son ideales para la fluorimetría y nefelometría, así como para la espectrofotometría
- Reduzca los volúmenes del ensayo y ahorre en reactivos con cubetas semimicro de hasta 1,5 ml
- La flecha moldeada indica la dirección de la transmisión en cubetas estándar y semimicro—, lo que ayuda a garantizar la uniformidad
- Cada caja contiene cubetas con el mismo número de impresión de molde—, lo que asegura la precisión entre muestras— la desviación estándar de la muestra es <±de 0,005 unidades de extinción entre cubetas
Order Info
100 cubetas envasadas por bandeja apilable; cinco bandejas en una caja. Dimensiones exteriores: 12 de L x 12 de An x 45 de Al mm (0.47 x 0.47 x 1.77 pulg).
Specifications
Specifications
| Tipo | Cubeta |
| Descripción | Cuatro caras transparentes |
| Desechables | Sí |
| Capacidad (métrico) | < 4,5/ml |
| Material | PMMA |
| Longitud (métrico) | 12 mm |
| Cantidad | 500/caja |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 285 nm a 750 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.