Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con cuello a rosca
Código de producto. 12327279 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 mL
12 mL
16 mL
20 ml
20 mL
25 ml
30 ml
36 mL
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Tipo de etiqueta:
Ninguno
Punto de marca
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tipo de etiqueta Tamaño de rosca unitSize
12327279 12 mL 100 mm Punto de marca 15-415 paquete de 1000
11567423 8 mL 100 mm Ninguno 13-415 paquete de 1000
11577423 20 mL 150 mm Ninguno 15-415 paquete de 1000
11587423 30 ml 150 mm Ninguno 18-415 paquete de 500
11527423 16 mL 125 mm Punto de marca 15-415 paquete de 1000
11537423 20 ml 150 mm Punto de marca 15-415 paquete de 1000
11557423 36 mL 150 mm Punto de marca 18-415 paquete de 500
11587413 8 mL 100 mm Punto de marca 13-415 paquete de 1000
11547423 25 ml 125 mm Punto de marca 18-415 paquete de 500
9 options
Código de producto. 12327279
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibles con o sin área de escritura
  • Fondo redondo
  • Sin tapones
Información de órdenes
Se suministran en bandejas para estante envasadas al vacío de 500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E438, Tipo I, Clase B
Capacidad (métrico) 12 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Desechables
Para utilizar con Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general
Tipo de etiqueta Punto de marca
Envase Bandeja
Tamaño de rosca 15-415
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Sin tapón
Tipo de producto Tubo de cultivo desechable