Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con cuello a rosca
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 mL
12 mL
16 mL
20 ml
20 mL
25 ml
30 ml
36 mL
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Tipo de etiqueta:
Ninguno
Punto de marca
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E438, Tipo I, Clase B |
| Capacidad (métrico) | 8 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general |
| Tipo de etiqueta | Punto de marca |
| Envase | Bandeja |
| Tamaño de rosca | 13-415 |
| Esterilidad | No estériles |
| Mostrar más |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction