Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con cuello a rosca
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase B |
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general |
| Tipo de etiqueta | Ninguno |
| Envase | Bandeja |
| Tamaño de rosca | 15-415 |
| Esterilidad | No estériles |
| Mostrar más |