Learn More
Hellma Cylindrical Cells
Click to view available options
Trayectoria óptica:
10 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Cylindrical cells have a filler neck and tapered PTFE stopper (two necks and stoppers on 50 and 100mm lightpath cells).
- Uniform diameter of 22mm
- Available with Suprasil™ quartz or near-UV glass windows
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Suprasil |
| Incluye | Suprasil quartz window; One stopper |
| Trayectoria óptica | 10 mm |