Learn More
Fisherbrand™ Cajas para almacenamiento de viales criogénicos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-3111882 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Viales criogénicos con rosca de 1,2 a 2 mL
viales de 5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
Código de producto. Admite unitSize
11788029 Viales criogénicos con rosca de 1,2 a 2 mL paquete de 4
12902431 Viales criogénicos con rosca de 1,2 a 2 mL paquete de 24
12912431 viales de 5 ml paquete de 24
11798029 viales de 5 ml paquete de 4
4 options
Código de producto. 11788029
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aptas para almacenamiento a temperatura ultrabaja de viales criogénicos con rosca externa e interna
Aptas para almacenamiento a temperatura ultrabaja de viales criogénicos con rosca externa e interna
  • Cajas de almacenamiento de policarbonato blanco de 81 posiciones
  • Se utilizan en congeladores mecánicos y Dewars de nitrógeno líquido
  • La cubierta tiene impresa una rejilla numerada de 9 x 9 para fines de inventario
  • Apilable
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Policarbonato
Forma Cuadrada
Tipo Caja de almacenamiento criogénica
Para utilizar con (aplicación) Para almacenamiento a temperaturas ultrabajas de viales criogénicos con rosca interna y externa
Admite Viales criogénicos con rosca de 1,2 a 2 mL
Conjunto de tubos 9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,3 x 13,3 x 5 cm (5,25 x 5,25 x 2 in)
Longitud (imperial) 5,25 in
Longitud (métrico) 13,3 cm
Anchura (imperial) 5,25 in
Anchura (métrico) 13,3 cm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5 cm
Peso (métrico) 4,31 kg