Learn More
Fisherbrand™ Guantes de inspección ligeros de hilo de algodón
Código de producto. p-143229 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Gigante
Medio
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Tamaño unitSize
12865393 Medio paquete de 12
30280310 Gigante paquete de 12
2 options
Código de producto. 12865393
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fisher Scientific: ideal para trabajos de inspección generales o para su uso como forros debajo de guantes a prueba de líquidos sin forro
  • Guantes 100% hilo de algodón
  • Construcción de dos piezas
  • Úselo solo para fines de inspección.
  • Se puede utilizar como forro debajo de guantes a prueba de líquidos.
  • Ambidextro
Compliance
Cumple las normas ASTM™ F17990-97 y ASTM D3389-05; EN 388 y EN 420.
Especificaciones
Estructura Cortar y coser
Coating Material Sin revestimiento
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Algodón
Tipo de producto Guantes de inspección
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Inspección, conjunto electrónico
Sexo Para mujer
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 20 cm