Learn More
Fisherbrand™ Bloque de refrigeración
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Tiras de tubo para PCR de 0,2 mL
viales criogénicos de 1 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | viales criogénicos de 1 a 2 ml |
| Color | Negro |
| Material | Aluminio |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con (aplicación) | null |
| Admite | 30 (viales criogénicos de 1 a 2 ml) |
| Tipo de producto | Bloque criogénico |
| Cantidad | 1 |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -122,8 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -86 °C |
| Mostrar más |