Learn More
Fisherbrand™ Para su uso con unidades de electroforesis en gel horizontal Mini SUB-GEL, 1mm de grosor
Código de producto. 11867563
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 prep., 1 marcador
10
12
16
2 prep., 2 marcador
4 prep., 2 marcador
8
Volumen de la muestra (métrico):
10 μl
11 μl
14 μl
18 μl
25 μl
48 μl
90 μl
203 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) unitSize
11867563 8 11 μl cada uno
11893473 10 18 μl cada uno
11823483 1 prep., 1 marcador 203 μl cada uno
11863483 12 14 μl cada uno
11803493 16 10 μl cada uno
11843493 2 prep., 2 marcador 90 μl cada uno
11887553 4 prep., 2 marcador 48 μl cada uno
11827563 8 25 μl 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11867563
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con unidades de electroforesis en gel horizontal Mini SUB-GEL
  • Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
  • Suministrado como estándar
  • Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
  • La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de 8 y 12 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Miniunidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel
Tipo Peine
N.° de pocillos 8
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1 mm
Volumen de la muestra (métrico) 11 μl