Learn More
Fisherbrand™ Para su uso con unidades de electroforesis en gel horizontal Mini SUB-GEL, 1mm de grosor
Descripción
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Suministrado como estándar
- Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
- La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de 8 y 12 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Miniunidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 16 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Volumen de la muestra (métrico) | 10 μl |