Learn More
Fisherbrand™ Para su uso con unidades de electroforesis en gel horizontal Mini SUB-GEL, 0,75 mm de grosor
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 prep., 1 marcador
10
12
16
2 prep., 2 marcador
4 prep., 2 marcador
8
Volumen de la muestra (métrico):
7 μl
8 μl
10 μl
14 μl
19 μl
36 μl
68 μl
152 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Para bandas firmemente colocadas
- Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
- La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de 8 y 12 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Miniunidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 1 prep., 1 marcador |
| Cantidad | 1 unidad |
| Grosor (métrico) | 0,75 mm |
| Volumen de la muestra (métrico) | 152 μl |