Learn More
Fisherbrand™ Para su uso con unidades de gel horizontal de gran formato Mini-Plus, 1,5 mm de grosor
Código de producto. 11523372 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
4
8
10
12
16
20
26
Volumen de la muestra (métrico):
26 μl
32 μl
44 μl
61 μl
77 μl
100 μl
213 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) unitSize
11523372 10 77 μl cada uno
11503372 4 213 μl cada uno
11513372 8 100 μl cada uno
11533372 12 61 μl cada uno
11543372 16 44 μl cada uno
11553372 20 32 μl cada uno
11563372 26 26 μl cada uno
7 options
Código de producto. 11523372
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con unidades de gel horizontal de gran formato Mini-Plus.
  • Se recomienda ampliar los volúmenes de ácido nucleico para técnicas preparatorias
  • Maximizar el volumen de la muestra
  • Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
  • La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de 8 y 16 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidades de gel horizontal de formato ancho Mini-Plus
Tipo Peine
N.° de pocillos 10
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1,5 mm
Volumen de la muestra (métrico) 77 μl