Learn More
Fisherbrand™ Para su uso con unidades de gel horizontal de gran formato Midi-Plus, 1mm de grosor
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Suministrado como estándar
- Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
- La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- De 12 muestras, 25 muestras y 50 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Unidades de gel horizontal de gran formato Midi-Plus |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 28 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Volumen de la muestra (métrico) | 26 μl |