Descripción
Diseñado específicamente para el laboratorio
- Fabricado de polietileno 100 % ultralimpio: garantiza la pureza de la muestra y elimina la contaminación.
- Las propiedades de alta adherencia lo hacen ideal para envolver vasos de precipitados, matraces o placas de Petri con un sellado extraordinariamente hermético que permanece en su lugar.
- Las propiedades de bajo enredado garantizan que el envoltorio no se hará una pelota al manipularlo.
- La caja de cartón tiene una cómoda barra de metal rasgable
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Sellado, pesaje y transferencia de muestras |
| Longitud (imperial) | 100 ft |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Un rollo de envoltorio |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30cm |
| Longitud (métrico) | 30,4 m |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 1 rollo |