Descripción
Clear PET Packer Bottles provide a good alcohol and solvent barrier. These clear and transparent bottles make sample identification a snap. PET is stress and impact resistant. Ideal for oil analysis.
- Clear and transparent for easy sample identification
- PET is stress and impact resistant
- Provides a good alcohol and solvent barrier
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Transparente |
| Material | PET |
| Cantidad | 48/caja |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | Espuma de PE |
| Acabado del cuello | 38-400 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |