Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Bottles with White Polypropylene Pulp/Vinyl Cap
Código de producto. 15562351 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Tamaño del tapón:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
Cantidad:
12/paq.
24/caja
40/caja
48/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 40
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad unitSize
15562351 480 mL 48-400 mm 40/caja paquete de 40
11738759 30 mL 24-400 mm 48/caja paquete de 48
11748759 60 mL 28-400 mm 48/caja paquete de 48
11758759 120 mL 33-400 mm 24/caja paquete de 24
11768759 240 mL 43-400 mm 24/caja paquete de 24
11788759 960 mL 58-400 mm 12/paq. paquete de 12
6 options
Not recommended for active hydrocarbons or bleaches.
Código de producto. 15562351
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Not recommended for active hydrocarbons or bleaches.
Space-saving and easy to fill. Fisherbrand™ Clear French Square Bottles with White Polypropylene Pulp/Vinyl Lined Cap features a wide mouth opening ideal for mixing, storing and sampling.
Clear (Flint) Glass French Square Bottles are space-saving and easy to fill. The clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle’s contents. The French Square bottle design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space. The wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling.
Clear French Square Bottles
  • Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle contents
  • French Square design allows bottle to hold maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
Polypropylene Pulp/Vinyl Lined Cap
  • Offer good impact strength and pliability
  • Can be remelted after they are formed
  • Vinyl coating is applied to high density polyethylene coated paper and then laminated
Especificaciones
Capacidad 16 oz., 500 mL
Capacidad (métrico) 480 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Clear
Material De cristal
Longitud (métrico) 95 mm
Cantidad 40/caja
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento Pulp/Vinyl
Acabado del cuello 48-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma French Square
Altura (métrico) 167 mm
Tipo de producto French Square Bottle
Revestimiento del tapón Polivinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48-400 mm
Diámetro (métrico) 68 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca