Learn More
Fisherbrand™ Frascos tipo Boston transparentes con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Código de producto. 11738889 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
120 ml
240 mL
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
20-400
22-400 mm
24-400 mm
28-400
33-400
Cantidad:
12/caja
12/paq.
24/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad unitSize
11738889 60 ml 20-400 24/caja paquete de 24
11748889 120 ml 22-400 mm 24/caja paquete de 24
11758889 240 mL 24-400 mm 12/paq. paquete de 12
11768889 500 ml 28-400 12/paq. paquete de 12
11778889 1000 ml 33-400 12/caja paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11738889
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para el almacenamiento de muestras líquidas. Los frascos redondos Boston transparentes Fisherbrand™ con tapón con revestimiento de PE recubierto de PTFE son ideales para su uso cuando es importante la integridad del contenido.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Incluye una abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
  • El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
  • El vidrio Flint transparente es adecuado cuando la visibilidad es importante y no es necesaria la protección de rayos UV
  • Los frascos respetuosos con el medio ambiente eliminan los residuos y ayudan a garantizar la integridad del producto para el almacenamiento a largo plazo
Especificaciones
Capacidad 60 ml (2 oz)
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Material De cristal
Cantidad 24/caja
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PE Foam/PTFE
Acabado del cuello 20-400
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí