Includes
Tapones de rosca fenólicos negros con revestimientos de caucho blanco
Viales de uso general para materiales fotosensibles
- Fabricados con vidrio borosilicatado ámbar de Tipo I Clase B
- Esterilizable en autoclave
- Tapón de rosca negro
- Revestimiento de caucho blanco
- Tapones envasados por separado
Información de órdenes
Los tapones se envasan por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | B |
| Material (revestimiento) | Caucho |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Sí |
| Volumen (métrico) | 3,7 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz |
| Volumen (imperial) | 1 dr. |
| Mostrar más |