Learn More
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A con tapones acoplados, con revestimiento de cono de PE Poly-Seal™
Código de producto. 11573522 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
25 ml
30 ml
Altura (métrico):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diámetro exterior (imperial):
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 144
paquete de 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño del tapón unitSize
11573522 30 ml 94 mm 25 mm 22-400 paquete de 144
11547733 12 ml 68 mm 19 mm 15-425 paquete de 144
11553522 16 ml 73 mm 21 mm 18-400 paquete de 144
11593522 25 ml 60 mm 28 mm 24-400 paquete de 72
11537733 8 ml 63 mm 17 mm 15-425 144 PCS
11563522 24 ml 88 mm 23 mm 20-400 paquete de 144
11660112 4 ml 48 mm 15 mm 13-425 paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11573522
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro incluidos
Con revestimientos de cono de Poly-Seal de polietileno de baja densidad
Con revestimientos de cono Poly-Seal de polietileno de baja densidad
  • Viales de uso general
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I clase A
  • Los viales de estilo corto tienen un perfil bajo para una mayor estabilidad y almacenamiento de compuestos
  • Envasados en bandejas particionadas
Compliance
Cumplen las normas de tipo I, clase A de ASTM™ y de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación A
Material (revestimiento) LDPE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 25 mm
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad No estéril
Desechables
Volumen (métrico) 30 ml
Para utilizar con (aplicación) Para uso general
Volumen (imperial) 8 dr.
Línea de productos Poly-Seal
Volumen total (métrico) 30 mL
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 22-400
Certificaciones/conformidad ASTM, USP Tipo I
Altura (métrico) 94 mm
Tipo de producto Vial