Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston ámbar con certificación de limpieza
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
24-400 mm
33-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos y muestras. Los frascos redondos tipo Boston ámbar limpios certificados Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
- Cuello estrecho
- Limpiados según las directrices de la EPA para semivolátiles, pesticidas, PCB y metales
- Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
Certifications
Se adjunta el certificado de análisis en cada lote.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 8,45 oz, 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Procedimiento de limpieza | Directrices de EPA |
| Color | Ámbar |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de producto | Frasco redondo Boston |
| Mostrar más |