Descripción
Espátulas de polipropileno irrompibles y reutilizables disponibles en dos tamaños: anchos de barra de 30 y 60 mm
- Utilice espátulas de 30 mm de ancho para biplacas preparadas; de 60 mm para placas preparadas de 100 a 150 mm
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Disponibles estériles (envasadas individualmente) o no estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (equipo) | Placas preparadas de 100 a 150 mm |
| Tamaño (imperial) | 2,36 in |
| Tamaño (métrico) | 6 cm |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Espátula para células |
| Esterilidad | Estéril |