Descripción
Wide mouth; Resists swelling
- With linerless white polyethylene closure and improved sealing membrane
- Resists swelling caused by solvent degradation
Información de órdenes
One polybag of 2000 vials and one polybag of 2000 caps.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | HDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 7 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Resists swelling caused by solvent degradation |
| Estilo de cuello | Ancha |
| N.° por paquete | 2000 |
| Tipo de empaquetado | Bulk |
| Volumen (imperial) | 0,23 oz |
| Volumen total (métrico) | 7 mL |
| Mostrar más |