Learn More
Fisherbrand™ Bulbs for Small Pipettes
Código de producto. p-47658 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
Color:
Natural
Puntas compatibles:
5mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Volumen (métrico) Color Puntas compatibles unitSize
15374750 1 ml Natural 5mm paquete de 72
1 options
Código de producto. 15374750
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Flexible, easy-to-attach Bulbs for Small Pipettes.
Perillas flexibles y fáciles de conectar
  • Fabricados con caucho natural
  • disponible en diversos tamaños
  • Diseñada para su uso con pipetas Pasteur, pipetas pequeñas y goteros de medicinas
Especificaciones
Puntas compatibles 5mm
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Natural
Desechables Reusable
Para utilizar con Gotero de medicinas, pipeta pequeña
Tipo de agarre Round
Material Látex
Número de canales 1
Esterilidad Non-sterile
Tipo Pera
Volumen (métrico) 1 ml
Para utilizar con (equipo) Goteros de medicinas y pipetas pequeñas
Longitud (imperial) 1,54 in
Longitud (métrico) 38 mm