Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de almacenamiento de muestras Bitran™
Código de producto. p-32660 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5,1 x 10,2cm (2 x 4 pulg)
Material:
Película de control de olores Saranex
Longitud (métrico):
5,1 cm
Anchura (métrico):
10,2 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
16488115 5,1 x 10,2cm (2 x 4 pulg) Película de control de olores Saranex 5,1 cm 10,2 cm paquete de 250
1 options
Código de producto. 16488115
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gama de película de control de olores Saranex™ para el almacenamiento a largo plazo o el almacenamiento del polietileno a corto plazo
Gama de película de control de olores Saranex™ para el almacenamiento a largo plazo o el almacenamiento del polietileno a corto plazo
  • Se utiliza para recoger, transportar y almacenar muestras de tejido
  • Minimice el espacio de almacenamiento y ayude a eliminar las fugas, las roturas y la contaminación
  • Cierre de cremallera de cierre doble resellable
  • Diseñado para el almacenamiento de tejidos y fijadores y para su uso como ambientes minianaeróbicos
Especificaciones
Tipo de tapón Cierre con cremallera
Material Película de control de olores Saranex
Cantidad 250
Dimensiones (L x An) 5,1 x 10,2cm (2 x 4 pulg)
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 5,1 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10,2 cm