Learn More
Fisherbrand™ Gránulos a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-6484279 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de partículas:
1,4 mm
2,38 mm
2,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de partículas unitSize
15515809 1,4 mm 1 paquete
15505809 2,38 mm 1 paquete
15525809 2,8 mm 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15515809
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con homogeneizadores Bead Mill 4 y 24
  • Llene hasta 500 tubos de muestra de 2 mL
  • Tubos de muestras no incluidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gránulos
Tamaño de partículas 1,4 mm
Material Cerámica de óxido de circonio
Para utilizar con (equipo) Homogeneizadores Bead Mill 4 y 24
Cantidad de embalaje 325 g