Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Tipo de tapón | Cable redondo |
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Grosor (imperial) | 3,50 mil |
| Dimensiones (L x An) | 7 x 3 pulg |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Longitud (métrico) | 17,8 cm |
| Mostrar más |