Specifications
| Capacidad (imperial) | 27 oz |
| Capacidad (métrico) | 800 ml |
| Tipo de tapón | Cable redondo |
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Grosor (imperial) | 3 mil |
| Dimensiones (L x An) | 40,64 cm x 11,43 cm (12 x 4,5 pulg.) |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Show More |