Learn More
Fisherbrand™ Bolsas para residuos biopeligrosos esterilizables en autoclave
Código de producto. p-5188826 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
20 a 30 galones.
44 gal
7 a 10 galones.
8 a 12 galones.
De 13 a 16 gal
Dimensiones (L x An):
23 x 19 pulgadas.
30 x 24 in
35 x 25 pulgadas.
38 x 31 pulgadas.
48 x 37 pulgadas.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Dimensiones (L x An) unitSize
18558056 7 a 10 galones. 23 x 19 pulgadas. paquete de 100
18306513 De 13 a 16 gal 35 x 25 pulgadas. paquete de 100
18336533 20 a 30 galones. 38 x 31 pulgadas. paquete de 200
18366523 8 a 12 galones. 30 x 24 in paquete de 200
18316533 44 gal 48 x 37 pulgadas. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18558056
Edge
Cumple con pruebas duales.
Cumple con la prueba dual
El autoclave es una forma muy común de esterilizar desechos infecciosos mediante el uso de vapor a alta temperatura y alta presión durante un período de tiempo específico. Los residuos esterilizados son menos costosos de eliminar. Las bolsas de autoclave doblemente probadas superan los 480 g de resistencia al desgarro (MD y DT) según la norma ASTM D1922 Elmendorf y superan los 165 g de resistencia a la caída del dardo según la norma ASTM D1709.
  • Indicador de procesamiento de vapor integral que se vuelve marrón cuando se esteriliza en autoclave
  • Las bolsas cumplen con las secciones 173-197 del DOT 49CFR de EE. UU. y las normativas estatales específicas
  • Tolerancia a la temperatura de funcionamiento de hasta 285 grados F gradosDisponible en varios tamaños
  • Bolso con estampado negro
  • Calibre: 2mil
Nota: No cumple con Delaware, que requiere 3 mil; consulte la normativa estatal.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7 a 10 galones.
Color Rojo, Impresión en negro
Dimensiones (L x An) 23 x 19 pulgadas.
Longitud (métrico) 58.4 cm
Anchura (métrico) 48.03 cm