Learn More
Fisherbrand™ Dispensadores para parte superior de frasco esterilizables en autoclave
Código de producto. 12867913 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 a 30 ml
De 0,25 a 2,5 mL
De 0,5 a 5 mL
De 10 a 100 mL
De 5 a 60 ml
Incrementos:
0.05 ml
0.1 ml
0.5 ml
1.0 ml
2.0 ml
Exactitud:
± 0.6 % (± 0.015 ml)
± 0.6 % (± 0.030 ml)
± 0.6 % (± 0.180 ml)
± 0.6 % (± 0.360 ml)
± 0.6 % (± 3.000 ml)
Precisión:
± 0.2 % (± 0.005 ml)
± 0.2 % (± 0.010 ml)
± 0.2 % (± 0.060 ml)
± 0.2 % (± 0.120 ml)
± 0.2 % (± 0.200 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Precisión unitSize
12867913 De 0,25 a 2,5 mL 0.05 ml ± 0.6 % (± 0.015 ml) ± 0.2 % (± 0.005 ml) cada uno
12877913 De 0,5 a 5 mL 0.1 ml ± 0.6 % (± 0.030 ml) ± 0.2 % (± 0.010 ml) cada uno
12897913 2,5 a 30 ml 0.5 ml ± 0.6 % (± 0.180 ml) ± 0.2 % (± 0.060 ml) cada uno
12807923 De 5 a 60 ml 1.0 ml ± 0.6 % (± 0.360 ml) ± 0.2 % (± 0.120 ml) cada uno
12817923 De 10 a 100 mL 2.0 ml ± 0.6 % (± 3.000 ml) ± 0.2 % (± 0.200 ml) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12867913
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de calibración
Proporciona una dispensación suave y sin esfuerzo
Provides smooth, effortless dispensing
Dispensadores para botella
• Excelente compatibilidad química
• Totalmente autoclavable
• Fácil de calibrar
• Pistón extraíble
• Mecanismo de válvula de precisión sin resorte
• Tapón antigoteo
• Se adapta a la mayoría de los tamaños comunes de botella
• Trazabilidad para laboratorio con certificación NABL
Certifications
ISO 8655
Garantía
One year free replacement warranty against any manufacturing defects. The period of one year starts from the invoice date of Fisher Scientific to its customer.
Especificaciones
Exactitud ± 0.6 % (± 0.015 ml)
Tipo de producto Analog Bottletop Dispenser
Esterilizables en autoclave
Canales 1
Material Vidrio, FEP, Borosilicate Glass
Volumen (métrico) De 0,25 a 2,5 mL
Incluye 13-in. inlet tube (with extension)
Incrementos 0.05 ml
Precisión ± 0.2 % (± 0.005 ml)