Learn More
Fisherbrand™ Dispensadores para parte superior de frasco esterilizables en autoclave
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
Certificado de calibración
Provides smooth, effortless dispensing
Dispensadores para botella
• Excelente compatibilidad química
• Totalmente autoclavable
• Fácil de calibrar
• Pistón extraíble
• Mecanismo de válvula de precisión sin resorte
• Tapón antigoteo
• Se adapta a la mayoría de los tamaños comunes de botella
• Trazabilidad para laboratorio con certificación NABL
• Excelente compatibilidad química
• Totalmente autoclavable
• Fácil de calibrar
• Pistón extraíble
• Mecanismo de válvula de precisión sin resorte
• Tapón antigoteo
• Se adapta a la mayoría de los tamaños comunes de botella
• Trazabilidad para laboratorio con certificación NABL
Certifications
ISO 8655
Garantía
One year free replacement warranty against any manufacturing defects. The period of one year starts from the invoice date of Fisher Scientific to its customer.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 0.6 % (± 3.000 ml) |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | De 10 a 100 mL |
| Incluye | 13-in. inlet tube (with extension) |
| Incrementos | 2.0 ml |
| Precisión | ± 0.2 % (± 0.200 ml) |