Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica para líquidos más ligeros que el agua ASTM™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
La precisión del hidrómetro cumple o supera las especificaciones ASTM™ E 100.
- Utilice la probeta 08-530K
- Temperatura de estandarización: 60 °V
Información de órdenes
Se encuentra disponible un certificado de calibración; simplemente añada la letra C al final del número de catálogo al hacer el pedido.
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro |
| Número ASTM | 106H |
| Incrementos | 0.001 |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 |
| Longitud (métrico) | 260 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos más pesados que el agua |
| Intervalo de gravedad específica | De 0,850 a 0,900 ASTM 106H-62 |
| Volumen (métrico) | 260 mL |
| Temperature of Standardization | 60°F |