Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica para líquidos más ligeros que el agua ASTM™
Código de producto. 11787834 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Número ASTM:
103H
104H
105H
106H
107H
82H
83H
84 H
85H
86H
87H
88H
Certificaciones/conformidad:
Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1
Certificado de 3 puntos, ASTM E100-14 T1
Intervalo de gravedad específica:
De 0,650 a 0,700 ASTM 82H-62
De 0,700 a 0,750 ASTM 103H-62
De 0,700 a 0,750 ASTM 83H-62
De 0,750 a 0,800 ASTM 104H-62
De 0,750 a 0,800 ASTM 84H-62
De 0,800 a 0,850 ASTM 105H-62
De 0,800 a 0,850 ASTM 85H-62
De 0,850 a 0,900 ASTM 106H-62
De 0,850 a 0,900 ASTM 86H-62
De 0,950 a 1,00 ASTM 88H-62
De 0.900-0.950 ASTM 87H-62
Volumen (métrico):
260 mL
275 mL
275 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número ASTM Certificaciones/conformidad Intervalo de gravedad específica Volumen (métrico) unitSize
11787834 87H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0.900-0.950 ASTM 87H-62 275 mL cada uno
11737834 82H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,650 a 0,700 ASTM 82H-62 275 mL cada uno
11889280 105H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,800 a 0,850 ASTM 105H-62 260 mL cada uno
11747834 83H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,700 a 0,750 ASTM 83H-62 275 mL cada uno
11809270 103H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,700 a 0,750 ASTM 103H-62 260 mL cada uno
11899280 106H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,850 a 0,900 ASTM 106H-62 260 mL cada uno
11809290 107H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,850 a 0,900 ASTM 106H-62 260 mL cada uno
11757834 84 H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,750 a 0,800 ASTM 84H-62 275 mL cada uno
11777834 86H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,850 a 0,900 ASTM 86H-62 275 mL cada uno
11797834 88H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,950 a 1,00 ASTM 88H-62 275 mL cada uno
11767834 85H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,800 a 0,850 ASTM 85H-62 275 mL cada uno
11819270 104H Certificado de 3 puntos, ASTM E100-14 T1 De 0,750 a 0,800 ASTM 104H-62 260 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11787834
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La precisión del hidrómetro cumple o supera las especificaciones ASTM™ E 100.
  • Utilice la probeta 08-530K
  • Temperatura de estandarización: 60 °V
Información de órdenes
Se encuentra disponible un certificado de calibración; simplemente añada la letra C al final del número de catálogo al hacer el pedido.
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número ASTM 87H
Incrementos 0.0005
Certificaciones/conformidad Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1
Longitud (métrico) 330 mm
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Líquidos más pesados que el agua
Intervalo de gravedad específica De 0.900-0.950 ASTM 87H-62
Volumen (métrico) 275 mL
Temperature of Standardization 60°F