Learn More
Fisherbrand™ Frascos ámbar de boca ancha con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
- Los tapones de polipropileno (PP) acoplados con revestimiento de PTFE y F217 (espuma de PE) son una alternativa económica a los tapones fenólicos con revestimiento de PTFE y Termoset
- Los revestimientos F217 constan de 3 capas: un núcleo de espuma de baja densidad bien intercalada herméticamente entre dos capas de polietileno (LDPE)
- Los revestimientos de PTFE/F217 son muy flexibles y presentan una fuerte resistencia a productos químicos y la humedad para ayudar a eliminar el olor y las interferencias de sabor en el contenido del frasco o tarro&&
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml (16 oz) |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Ámbar |
| Material | De cristal |
| Envase | 12/Cs. |
| Cantidad | 12/paq. |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | PE Foam/PTFE |
| Acabado del cuello | 53-400 |
| Mostrar más |