Learn More
Fisherbrand™ Frascos ámbar de boca ancha con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Código de producto. 11774249 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28-400
33-400
38-400
45-400
53-400
Cantidad:
12/paq.
24/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad unitSize
11774249 120 ml 38-400 24/caja paquete de 24
11754249 30 ml 28-400 24/caja paquete de 24
11764249 60 ml 33-400 24/caja paquete de 24
11784249 250 ml 45-400 24/caja paquete de 24
11794249 500 ml 53-400 12/paq. paquete de 12
11704259 1000 ml 53-400 12/paq. paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11774249
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incorporan una abertura ancha, que permite que sean frascos ideales para uso general con sólidos. Los frascos ámbar de boca ancha con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE Fisherbrand™ son los clásicos frascos de vitaminas y se utilizan a menudo en aplicaciones farmacéuticas, químicas y medioambientales. El vidrio ámbar filtra las longitudes de onda ultravioleta para proteger los sólidos fotosensibles.
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
  • Los tapones de polipropileno (PP) acoplados con revestimiento de PTFE y F217 (espuma de PE) son una alternativa económica a los tapones fenólicos con revestimiento de PTFE y Termoset
  • Los revestimientos F217 constan de 3 capas: un núcleo de espuma de baja densidad bien intercalada herméticamente entre dos capas de polietileno (LDPE)
  • Los revestimientos de PTFE/F217 son muy flexibles y presentan una fuerte resistencia a productos químicos y la humedad para ayudar a eliminar el olor y las interferencias de sabor en el contenido del frasco o tarro&&
Especificaciones
Capacidad 125 ml (4 oz)
Capacidad (métrico) 120 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Ámbar
Material De cristal
Envase 24/caja
Cantidad 24/caja
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PE Foam/PTFE
Acabado del cuello 38-400
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco, encajadora de boca ancha
Revestimiento del tapón PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400
Diámetro (métrico) 54 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí