Learn More
Fisherbrand™ Frascos de envasado de boca ancha ámbar con tapones revestidos de polivinilo
Código de producto. 11724259 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Cantidad:
12/paq.
180/caja
216/caja
24/caja
36/caja
60/caja
624/caja
720/paq.
Tamaño de la unidad:
624 PCS
paquete de 12
paquete de 180
paquete de 216
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 60
paquete de 720
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
11724259 6 ml 720/paq. paquete de 720
11734259 15 ml 624/caja 624 PCS
11754319 30 ml 24/caja paquete de 24
11758749 60 ml 24/caja paquete de 24
11744259 60 ml 216/caja paquete de 216
11764319 125 ml 24/caja paquete de 24
11754259 125 ml 180/caja paquete de 180
11774319 250 ml 24/caja paquete de 24
11784319 500 ml 12/paq. paquete de 12
11734319 500 ml 60/caja paquete de 60
11744319 1000 ml 36/caja paquete de 36
11778849 1000 ml 12/paq. paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11724259
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para el almacenamiento de polvos secos.
  • La boca ancha de los frascos permite un fácil acceso para la retirada de contenido
  • Los recipientes y tapones limpios personalizados están libres de partículas visibles gracias al uso de agua desionizada
  • Los recipientes limpios certificados se han limpiado según las directrices de la EPA para semivolátiles, pesticidas, PCB y metales
Especificaciones
Capacidad 6 ml (0.2 oz)
Capacidad (métrico) 6 ml
Capacidad (imperial) 0,2 oz
Color Ámbar
Diámetro interior del cuello (métrico) 11.9mm
Incluye Certificate of analysis
Material Soda Lime Glass
Envase 720/Cs.
Cantidad 720/paq.
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento Polivinilo
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 44mm
Tipo de producto Wide Mouth Packer Bottle
Revestimiento del tapón Polivinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400
Diámetro (métrico) 24mm
Tipo de tapón Tapón de rosca