Learn More
Fisherbrand™ Frascos de boca ancha ámbar con cono de sellado de PE negro para almacenamiento
Código de producto. 11728749 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
Tamaño del tapón:
28-400
33-400
38-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11728749 30 ml 28-400 paquete de 24
11738749 60 ml 33-400 paquete de 24
11748749 120 ml 38-400 paquete de 24
3 options
Código de producto. 11728749
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para el almacenamiento de materiales secos. Los frascos de boca ancha ámbar Fisherbrand™ con cono de sellado de PE negro para almacenamiento se utilizan a menudo en aplicaciones químicas y medioambientales.
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
  • Disponen de una amplia apertura, ideal para uso general
  • El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioleta y se pueden utilizar para sólidos fotosensibles
  • «Frascos de vitaminas» clásicos para embalaje farmacéutico""
Especificaciones
Capacidad 30 ml (1 oz)
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar
Material De cristal
Cantidad 24/caja
Color del tapón Negro
Material de revestimiento PolyCone
Acabado del cuello 28-400
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco, encajadora de boca ancha
Revestimiento del tapón Cono de polietileno Polyseal
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 28-400
Tipo de tapón Tapón de rosca