Includes
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
Reducen la transmisión de luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz
- Polietileno de alta densidad ámbar
- La boca ancha le permite una fácil recuperación de muestras puntuales y reduce la turbulencia durante el llenado
Los recipientes de HDPE Fisherbrand se pueden utilizar para almacenamiento prolongado, pero debe evitarse la exposición directa a rayos ultravioleta.
Compliance
Farmacopea estadounidense 661 (recipientes, transmisión de luz)†
Specifications
Specifications
| Capacidad | 250 ml (8.45 oz) |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Color | Ámbar |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color del tapón | Ámbar |
| Acabado del cuello | 43 mm |
| Certificaciones/conformidad | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Show More |