Learn More
Fisherbrand™ Frasco de boca ancha de HDPE ámbar
GREENER_CHOICE
Product Code. 11967944 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Acabado del cuello:
28 mm
38mm
43 mm
53mm
63 mm
Unit Size:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 6
paquete de 72
Product Code. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Acabado del cuello unitSize
11967944 125 ml 38 mm 38mm paquete de 72
11957944 60 ml 28 mm 28 mm paquete de 72
12672415 125 ml 38 mm 38mm paquete de 12
11977944 250 ml 43 mm 43 mm paquete de 72
12682415 250 ml 43 mm 43 mm paquete de 12
11957924 500 ml 53 mm 53mm paquete de 48
12602425 500 ml 53 mm 53mm paquete de 12
11937914 1000 ml 63 mm 63 mm paquete de 24
12692415 1000 ml 63 mm 63 mm paquete de 6
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11967944
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
Protegen los materiales sensibles a la luz durante la recogida de muestras, el transporte y el almacenamiento
Reducen la transmisión de luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz
  • Polietileno de alta densidad ámbar
  • La boca ancha le permite una fácil recuperación de muestras puntuales y reduce la turbulencia durante el llenado
Los recipientes de HDPE Fisherbrand se pueden utilizar para almacenamiento prolongado, pero debe evitarse la exposición directa a rayos ultravioleta.
Compliance
Farmacopea estadounidense 661 (recipientes, transmisión de luz)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,2 oz
Color Ámbar
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Ámbar
Acabado del cuello 38mm
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003; Archivo QMI-SAI n.º 1606319 y 1606321
Closure Included Sí
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca