Descripción
Choose Fisherbrand™ Aluminum Weight Dishes for weighing and dispensing.
Con lados acanalados
- También puede servir como placas de evaporación o cubiertas de polvo. Ligeras pero robustas El práctico mango de agarre se puede grabar antes de pesar para su identificación
- Placas ligeras con bordes con reborde Lados ligeramente inclinados que facilitan el apilado
- Especialmente útil para materiales que no se pueden limpiar fácilmente de la superficie de la placa
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Aluminio |
| Forma | Lados acanalados |
| Tipo | Plato de pesaje |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el pesaje y la dispensación |
| Fondo (métrico) | 13 mm |
| Diámetro de la base interior (métrico) | 44 mm |
| Diámetro interior de la parte superior (métrico) | 52 mm |
| Diámetro (métrico) | 44 mm (base interior), 52 mm (parte superior interior) |