Learn More
Fisherbrand™ Lámina de aluminio
Código de producto. p-306250 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
25 pies
197 pies
492 pies
Grosor:
18 µM
24 µm
Anchura (métrico):
30 cm
30,5 cm
46 cm
Longitud (métrico):
150 m
60 m
7,6 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (imperial) Grosor Anchura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11759408 25 pies 18 µM 30 cm 7,6 m 1 PCS
11749408 197 pies 18 µM 30,5 cm 60 m 1 PCS
11769408 492 pies 18 µM 30 cm 150 m 1 PCS
11779408 25 pies 24 µm 46 cm 7,6 m 1 PCS
4 options
Código de producto. 11759408
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el sellado, pesaje y transferencia de muestras
Ideal para pesar, sellar y transferir sus muestras.
  • Envasados en caja dispensadora individual con barra cortadora
  • Los rollos de gran calibre ofrecen una mayor resistencia de plegado, ideal para cubrir bordes afilados
Especificaciones
Aplicaciones Sellado, pesaje y transferencia de muestras
Longitud (imperial) 25 pies
Tipo de producto Papel de aluminio
Anchura (imperial) 11,9 in
Anchura (métrico) 30 cm
Longitud (métrico) 7,6 m
Material Aluminio
Grosor 18 µM