Descripción
- Conexiones de latón cromado compatibles con la mayoría de tubos
- Funciona a temperaturas de hasta 82 °C, con presiones de hasta 1,7 MPa y en vacío de hasta 762 mm (30 pulgadas) Hg
Información de órdenes
Pida los conectores macho y hembra por separado para poder conectar tubos del mismo o de diferente tamaño.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | metálica |
| Para utilizar con | 6,4mm |
| Color | Chrome |
| Presión máxima | 250 psi |
| Tipo de producto | Desconexión rápida, acoplamiento macho |