Learn More
Bel-Art™ Desconexiones rápidas SP Scienceware™ totalmente metálicas
Código de producto. 10279681 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,125 in
0,25 in
Para utilizar con:
3,2mm
6,4mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Para utilizar con unitSize
10279681 0,125 in 3,2mm cada uno
10107641 0,25 in 6,4mm cada uno
10056381 0,25 in 6,4mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10279681 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F197230802
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Conector de manguera en línea con apagado automático en caso de desconexión para evitar fugas
  • Conexiones de latón cromado compatibles con la mayoría de tubos
  • Funciona a temperaturas de hasta 82 °C, con presiones de hasta 1,7 MPa y en vacío de hasta 762 mm (30 pulgadas) Hg
Información de órdenes
Pida los conectores macho y hembra por separado para poder conectar tubos del mismo o de diferente tamaño.
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,125 in
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material metálica
Para utilizar con 3,2mm
Presión máxima 250 psi
Tipo de producto Desconexión rápida, acoplamiento hembra