Learn More
Bel-Art™ Desconexiones rápidas SP Scienceware™ totalmente metálicas
Código de producto. 10056381 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,125 in
0,25 in
Para utilizar con:
3,2mm
6,4mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10056381
Marca: Bel-Art™ F197240804
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conector de manguera en línea con apagado automático en caso de desconexión para evitar fugas
  • Conexiones de latón cromado compatibles con la mayoría de tubos
  • Funciona a temperaturas de hasta 82 °C, con presiones de hasta 1,7 MPa y en vacío de hasta 762 mm (30 pulgadas) Hg
Información de órdenes
Pida los conectores macho y hembra por separado para poder conectar tubos del mismo o de diferente tamaño.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material metálica
Para utilizar con 6,4mm
Color Chrome
Presión máxima 250 psi
Tipo de producto Desconexión rápida, acoplamiento hembra