Learn More
Fisherbrand™ Ultra microceldas rectangulares de cuarzo de absorción con tapa de PTFE
Código de producto. 15286123 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 μl
100 μl
Descripción:
Centro: 15 mm
Centro:8,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción unitSize
15286123 50 μl Centro: 15 mm cada uno
15246103 100 μl Centro:8,5 mm cada uno
15296103 100 μl Centro: 15 mm cada uno
15216123 50 μl Centro:8,5 mm cada uno
4 options
Código de producto. 15286123
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
PTFE lid or stopper
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
  • Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
  • Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
  • Reduzca el uso de reactivos con celdas semimicro
  • Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
  • Ventanas de vidrio para trabajar en la región ultravioleta y región visible
Especificaciones
Tipo Ultra microcelda de absorción
Descripción Centro: 15 mm
Capacidad (métrico) 50 μl
Material Quartz
Material del cierre PTFE
Anchura (métrico) interior 2mm
Cantidad Ea., 8 Ea./Cs.
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) Portaceldas para espectrofotómetro estándar
Anchura (métrico) 12.5 mm
Para utilizar con (aplicación) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle